VWR® 직사각형 커버 글라스
24×32 mm, #1,5
Catalog # 631-0144
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
순수한 백색 가수분해 1 등급 유리로 만들어진 직사각형 커버 글라스.
Packaging: 플라스틱 힌지 덮개 박스
Specifications
- No.:#1,5
- 길이×너비:24×32 mm
- Seq:10