Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® 직사각형 커버 글라스
VWR® 직사각형 커버 글라스
22×50 mm, #1,5
제품 번호 631-0138
공급사:   VWR Collection
VWR® 직사각형 커버 글라스
제품 번호 631-0138
공급사:  VWR Collection
VWR® 직사각형 커버 글라스
VWR® 직사각형 커버 글라스
22×50 mm, #1,5
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1.000 items
Product Details & Documents
순수한 백색 가수분해 1 등급 유리로 만들어진 직사각형 커버 글라스.
포장: 플라스틱 힌지 덮개 박스
사양
  • No.:
    #1,5
  • 길이×너비:
    22×50 mm
  • Seq:
    08