Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® 직사각형 커버 글라스
22×40 mm, #1,5
  631-0136
VWR® 직사각형 커버 글라스
  631-0136
VWR® 직사각형 커버 글라스
VWR® 직사각형 커버 글라스
22×40 mm, #1,5
1 * 1.000 items
순수한 백색 가수분해 1 등급 유리로 만들어진 직사각형 커버 글라스.
 : 플라스틱 힌지 덮개 박스
  • No.:
    #1,5
  • 길이×너비:
    22×40 mm
  • Seq:
    06