VWR® 직사각형 커버 글라스
22×32 mm, #1,5
제품 번호 631-0134
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
순수한 백색 가수분해 1 등급 유리로 만들어진 직사각형 커버 글라스.
: 플라스틱 힌지 덮개 박스
사양
- No.:#1,5
- 길이×너비:22×32 mm
- Seq:04
순수한 백색 가수분해 1 등급 유리로 만들어진 직사각형 커버 글라스.
: 플라스틱 힌지 덮개 박스