Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® 직사각형 커버 글라스
VWR® 직사각형 커버 글라스
20×20 mm, #1
Catalog # 631-0122
Supplier:   VWR Collection
VWR® 직사각형 커버 글라스
Catalog # 631-0122
Supplier:  VWR Collection
VWR® 직사각형 커버 글라스
VWR® 직사각형 커버 글라스
20×20 mm, #1
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1.000 items
Product Details & Documents
순수한 백색 가수분해 1 등급 유리로 만들어진 직사각형 커버 글라스.
Packaging: 플라스틱 힌지 덮개 박스
Specifications
  • No.:
    #1
  • 길이×너비:
    20×20 mm
  • Seq:
    02