VWR® 커버 글라스, 정사각형
18×18 mm, #1,5
제품 번호 631-0121
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
순수한 백색 가수분해 1 등급 유리로 제작
- 거품이나 흠 없음
- 세척 및 광택 처리
Packaging: 힌지 덮개의 플라스틱 박스.
사양
- No.:#1,5
- 길이×너비:18×18 mm
- Seq:02