LB 배지, pre-mixed
LB broth, Miller formulation, tissue culture grade, 2 kg
Supplier: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
Lysogeny broth (LB)는 E. coli.의 번식과 유지에 사용되는 영양이 풍부한 배지입니다. 또한 플라스미드 DNA 및 재조합 단백질의 제조에도 널리 사용됩니다.
- 사전 혼합 배지를 사용하여 시간 절약
- 균일한 고품질 파우더
Formulation of 10 g tryptone, 10 g NaCl, and 5 g yeast extract (25 g powder total) per L of liquid broth.
The instructions included on the label state to prepare LB broth by dissolving 25 g powder per liter in deionized water.
Delivery information: 개별 ReadyPack™ 파우치는 1L의 배지를 준비합니다.
Specifications
Specifications
- Pk:2 kg
- 설명:LB broth, Miller formulation, tissue culture grade