₩0
주문 입력
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Korea, Republic of
Orders Link
ContactUsLinkComponent
버퍼
pH Calibration Buffers
버퍼 표준 용액, 생명공학 등급
버퍼 표준 용액, 생명공학 등급
10,0, ±0,03, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
E464-500ML
:
VWR Chemicals
버퍼 표준 용액, 생명공학 등급
E464-500ML
:
VWR Chemicals
:
버퍼 표준 용액, 생명공학 등급
10,0, ±0,03, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
:
1 * 500 mL
-
+
포장 유형:
Plastic bottle
Pk:
500 mL
Reference temperature:
25 °C
pH accuracy:
±0,03
pH value:
10,0