Orders LinkContactUsLinkComponent
버퍼 표준 용액, 생명공학 등급
버퍼 표준 용액, 생명공학 등급
7,00, ±0,03, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
제품 번호 E459-500ML
공급사:   VWR Chemicals
버퍼 표준 용액, 생명공학 등급
제품 번호 E459-500ML
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  
버퍼 표준 용액, 생명공학 등급
버퍼 표준 용액, 생명공학 등급
7,00, ±0,03, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Jump to:
CAS Number:  
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
사양
사양
  • 포장 유형:
    Plastic bottle
  • Pk:
    500 mL
  • Reference temperature:
    25 °C
  • pH accuracy:
    ±0,03
  • pH value:
    7,00