VWR®, 테스트 튜브
5, 74,5 mm, 13,0 mm, PS, 12,8 mm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
폴리스티렌(PS), 투명.
- 3000×g까지 원심분리 가능
- 빨간색 플러그가 있는 멸균 상태로 제공되거나 플러그 없이 멸균되지 않는 상태로 제공될 수 있음
- 요청 시 추가 플러그 및 기타 색상 사용 가능
광범위한 분야를 위한 둥근 바닥이 있는 범융 튜브.
Documents
Specifications
- 외부 직경:13,0 mm
- 내부 직경:12,8 mm
- 용량:5
- 길이:74,5 mm
- Material:PS
- Seq:04