Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexane ≥99%, GPR RECTAPUR®
Plastic jerrican, 5 L
제품 번호 23223.368
인화성
건강
자극성
환경
공급사:   VWR Chemicals
Cyclohexane ≥99%, GPR RECTAPUR®
제품 번호 23223.368
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  110-82-7
Cyclohexane ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cyclohexane ≥99%, GPR RECTAPUR®
Plastic jerrican, 5 L
Jump to:
CAS Number:  110-82-7
Price
₩244,450
Log in 재고 확인
1 * 5 L
Product Details & Documents
동의어:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Number:110-82-7
  • 화학식:C₆H₁₂
  • MDL 번호:MFCD00003814
  • Molecular Weight:84.16 g/mol
  • 머크 색인:13,02752
  • 끓는점:81 °C (1013 hPa)
  • 용융점:7 °C
  • 밀도:0,7785 g/cm³ (20 °C)
  • 인화점:–18 °C
  • 보관 온도:Ambient
  • EINECS:203-806-2
  • UN:1145
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119463273-41
사양
사양 테스트 결과
  • Assay:
    Min. 99 %
  • IR Spectrum:
    Passes test
  • Substances coloured by H2SO4:
    Passes test
  • Boiling point:
    79 - 81 °C
  • Density (20/4):
    0.778 - 0.779
  • Free acidity:
    Max. 0.0002 meq/g
  • Solidification point:
    5.5 - 6.5 °C
  • Evaporation residue:
    Max. 50 ppm
사양
  • 포장 유형:
    Plastic jerrican
  • Pk:
    5 L
사양