주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Silver sulphate ≥98%, TECHNICAL

Plastic bottle for solids, 250 g
제품 번호 21589.233
부식성
공급사:   VWR Chemicals
Silver sulphate ≥98%, TECHNICAL
제품 번호 21589.233
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  10294-26-5
Silver sulphate ≥98%, TECHNICAL
Silver sulphate ≥98%, TECHNICAL

Plastic bottle for solids, 250 g

Jump to:
CAS Number:  10294-26-5
Price
₩2,868,200
Log in 재고 확인
1 * 250 g
Product Details & Documents
동의어:  Disilver sulphate
  • CAS Number:10294-26-5
  • 화학식:Ag₂SO₄
  • MDL 번호:MFCD00003407
  • Molecular Weight:311.8 g/mol
  • 머크 색인:13,08603
  • 끓는점:1085 °C (1013 hPa)
  • 용융점:655 °C
  • 밀도:5,45 g/cm³ (20 °C)
  • 보관 온도:Ambient
  • EINECS:233-653-7
  • UN:3077
  • ADR:9,III
사양

사양 테스트 결과

  • Assay:
    Min. 98 %

사양

  • 포장 유형:
    Plastic bottle for solids
  • Pk:
    250 g

사양