Agar, powder, TECHNICAL
Plastic bucket, 5 kg
공급사: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
Not suitable for microbiological purposes
동의어: Agar Agar
- CAS Number:9002-18-0
- MDL 번호:MFCD00081288
- 머크 색인:13,00184
- 용융점:90 °C
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:232-658-1
- UN:0000
사양
사양 테스트 결과
- Identification:Passes test
사양
- 포장 유형:Plastic bucket
- Pk:5 kg