Nitric acid 68%, TECHNICAL
Plastic bottle, 1 L
공급사: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
동의어: Nitric acid solution
- CAS Number:7697-37-2
- 화학식:HNO₃
- MDL 번호:MFCD00011349
- Molecular Weight:63.01
- 머크 색인:13,06608
- 끓는점:120,5 °C (1013 hPa)
- 용융점:–42 °C
- 밀도:1,4 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:231-714-2
- ADR:8 (5.1),II
- :Density: 1.51 g/cm³ (20 °C)
- 보관 온도:Ambient
- UN:2031
- REACH:01-2119487297-23
사양
사양 테스트 결과
- Assay:68 - 70 %
사양
- 포장 유형:Plastic bottle
- Pk:1 L