Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrochloric acid 35%, TECHNICAL
Plastic bottle, 1 L
제품 번호 20246.298
부식성
자극성
공급사:   VWR Chemicals
Hydrochloric acid 35%, TECHNICAL
제품 번호 20246.298
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  7647-01-0
Hydrochloric acid 35%, TECHNICAL
Hydrochloric acid 35%, TECHNICAL
Plastic bottle, 1 L
Jump to:
CAS Number:  7647-01-0
Price
₩51,750
Log in 재고 확인
1 * 1 L
Product Details & Documents
동의어:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • CAS Number:7647-01-0
  • 화학식:HCl
  • MDL 번호:MFCD00011324
  • Molecular Weight:36.46
  • 끓는점:110 °C (1013 hPa)
  • 용융점:–30 °C
  • 밀도:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • 보관 온도:Ambient
  • EINECS:231-595-7
  • UN:1789
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119484862-27
사양
사양 테스트 결과
  • Assay:
    Min. 35 %
사양
  • 포장 유형:
    Plastic bottle
  • Pk:
    1 L