Paraformaldehyde, powder, TECHNICAL
Plastic bucket, 5 kg
공급사: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
동의어: Polyoxymethylene
- CAS Number:30525-89-4
- 화학식:(CH₂O)n
- MDL 번호:MFCD00133991
- 머크 색인:13,07096
- 끓는점:135…136 °C (13 Torr)
- 용융점:120…170 °C
- 밀도:0,88 g/cm³ (25 °C)
- 인화점:70 °C (closed cup)
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:000-000-0
- UN:2213
- ADR:4.1,III
사양
사양 테스트 결과
- Identification:Passes test
사양
- 포장 유형:Plastic bucket
- Pk:5 kg