Sodium hydroxide 50% in aqueous solution, TECHNICAL
Plastic bottle, 2,5 L
공급사: VWR Chemicals
Sodium hydroxide 50% in aqueous solution, TECHNICAL
제품 번호 28265.322
공급사: VWR Chemicals
CAS Number: 1310-73-2
Jump to:
Product Details & Documents
동의어: Caustic soda
- CAS Number:1310-73-2
- 화학식:NaOH
- MDL 번호:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- 머크 색인:14,08627
- 끓는점:119…135 °C (1013 hPa)
- 용융점:9…10 °C
- 밀도:1,53 g/cm³ (20 °C)
- 보관 온도:Ambient
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
- REACH:01-2119457892-27
Documents
Certificates
Lot 번호로 검색2,5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13962500) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
패키징 정보
사양
사양 테스트 결과
- Assay:47 - 51 %
사양
- 포장 유형:Plastic bottle
- Pk:2,5 L