주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡

250, 31,0, 40,0, 119,0 mm, 63,0 mm
제품 번호 215-5678
공급사:   VWR Collection
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
제품 번호 215-5678
공급사:  VWR Collection
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡

250, 31,0, 40,0, 119,0 mm, 63,0 mm

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 10 items
Product Details & Documents

LDPE.

  • 빛에 민감한 물질을 보호하기 위한 호박색
  • 누출방지, 견고하고 다용도

액체, 반죽 및 과립 물질에 대한 샘플 수집, 저장 및 운송에 적합합니다. 입구가 넓어 필링과 세척이 간편합니다.

사양
  • 외부 직경:
    63,0 mm
  • 용량:
    250
  • 높이:
    119,0 mm
  • Seq:
    03
  • Neck I-Ø:
    31,0
  • Neck Ø ext.:
    40,0