VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
1000, 50,0, 65,0, 206,0 mm, 96,0 mm
215-5680
LDPE.
- 빛에 민감한 물질을 보호하기 위한 호박색
- 누출방지, 견고하고 다용도
액체, 반죽 및 과립 물질에 대한 샘플 수집, 저장 및 운송에 적합합니다. 입구가 넓어 필링과 세척이 간편합니다.
- 외부 직경:96,0 mm
- 용량:1000
- 높이:206,0 mm
- Seq:05
- Neck I-Ø:50,0
- Neck Ø ext.:65,0



