VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
2000, 50, 65, 247 mm, 120 mm
215-5636
LDPE, 반투명.
LDPE offers good chemical resistance under standard conditions
Compatibility with specific chemicals should be verified before use
Leakproof, tough and versatile
샘플 수집, 보관 및 운반에 권장됩니다. 액체, 반죽 및 과립 재료에 적합합니다. 입구가 넓어 필링과 세척이 용이합니다. 눈금 없음.
- 외부 직경:120 mm
- 용량:2000
- 높이:247 mm
- Seq:07
- Neck I-Ø:50
- Neck Ø ext.:65



