주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡

VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡

1000, 50, 65, 206 mm, 96 mm
제품 번호 215-5634
공급사:   VWR Collection
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
제품 번호 215-5634
공급사:  VWR Collection
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡

1000, 50, 65, 206 mm, 96 mm

Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 12 items
Product Details & Documents

LDPE, 반투명.

  • LDPE offers good chemical resistance under standard conditions

    Compatibility with specific chemicals should be verified before use

    Leakproof, tough and versatile

샘플 수집, 보관 및 운반에 권장됩니다. 액체, 반죽 및 과립 재료에 적합합니다. 입구가 넓어 필링과 세척이 용이합니다. 눈금 없음.

사양
  • 외부 직경:
    96 mm
  • 용량:
    1000
  • 높이:
    206 mm
  • Seq:
    05
  • Neck I-Ø:
    50
  • Neck Ø ext.:
    65
Complementary Products

제품 정보

  • 제품 번호
    For bottles
    Thread
    재고 여부
    Price
  • 215-5647
    250
    40
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items - ₩0

  • 215-5646
    50/100
    32
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items - ₩0