주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡

VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡

100, 24, 32, 94 mm, 47 mm
제품 번호 215-5631
공급사:   VWR Collection
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
제품 번호 215-5631
공급사:  VWR Collection
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡

100, 24, 32, 94 mm, 47 mm

Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 10 items
Product Details & Documents

LDPE, 반투명.

  • LDPE offers good chemical resistance under standard conditions

    Compatibility with specific chemicals should be verified before use

    Leakproof, tough and versatile

샘플 수집, 보관 및 운반에 권장됩니다. 액체, 반죽 및 과립 재료에 적합합니다. 입구가 넓어 필링과 세척이 용이합니다. 눈금 없음.

사양
  • 외부 직경:
    47 mm
  • 용량:
    100
  • 높이:
    94 mm
  • Seq:
    02
  • Neck I-Ø:
    24
  • Neck Ø ext.:
    32
Complementary Products

제품 정보

  • 제품 번호
    For bottles
    Thread
    재고 여부
    Price
  • 215-5647
    250
    40
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items - ₩0

  • 215-5646
    50/100
    32
    Log in 재고 확인
    1 * 10 items - ₩0

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.