VWR®, 블록 히터용 액세서리
싱글 블록, 10x8-PCR 튜브 스트립, Ø 6,4, 0,2 ml 튜브, 80, 95×76×51 mm
제품 번호 460-3224
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
고체 블록: 저온 핫플레이트 사용 또는 맞춤형 드릴링용.
- For use as a low-temperature hotplate or for custom drilling
microtitre 플레이트용 블록: 더 나은 안정성을 위한 오목한 벽; 평평한 표면은 평평하고 둥근 바닥 플레이트에 잘 맞습니다. 2/4/6/ 블록 히터에 적합합니다.
Blocks for PCR - plates, tubes, strips: Blocks for PCR - plates, tubes, strips: Tapered tube wells for 0,2 ml tubes. Spaced for easy access and removal.
큐벳용 블록: 두 개의 평행 슬롯에 각각 6개의 큐벳이 나란히 들어가 뛰어난 안정성과 열 전달을 제공합니다.
사양
- 구멍 수:80
- 설명:싱글 블록, 10x8-PCR 튜브 스트립
- Seq:005
- W×D×H:95×76×51 mm
- Well size:Ø 6,4
- For:0,2 ml 튜브