Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 블록 히터용 액세서리
VWR®, 블록 히터용 액세서리
싱글 블록, 2x6 큐벳(12,5 mm), -, -, 25,4, 95×76×51  mm
제품 번호 460-3237
공급사:   VWR Collection
VWR®, 블록 히터용 액세서리
제품 번호 460-3237
공급사:  VWR Collection
VWR®, 블록 히터용 액세서리
VWR®, 블록 히터용 액세서리
싱글 블록, 2x6 큐벳(12,5 mm), -, -, 25,4, 95×76×51  mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
고체 블록: 저온 핫플레이트 사용 또는 맞춤형 드릴링용.
  • For use as a low-temperature hotplate or for custom drilling
microtitre 플레이트용 블록: 더 나은 안정성을 위한 오목한 벽; 평평한 표면은 평평하고 둥근 바닥 플레이트에 잘 맞습니다. 2/4/6/ 블록 히터에 적합합니다.
Blocks for PCR - plates, tubes, strips: Blocks for PCR - plates, tubes, strips: Tapered tube wells for 0,2 ml tubes. Spaced for easy access and removal.
큐벳용 블록: 두 개의 평행 슬롯에 각각 6개의 큐벳이 나란히 들어가 뛰어난 안정성과 열 전달을 제공합니다.
사양
  • 구멍 수:
    -
  • 설명:
    싱글 블록, 2x6 큐벳(12,5 mm)
  • Seq:
    009
  • W×D×H:
    95×76×51  mm
  • 깊이:
    25,4
  • Well size:
    -