VWR®, 마이크로플레이트 쉐이커, 고속
분자 생물학 어플리케이션, 기계적 및 화학적 세포 용해, 조직 샘플 혼합, 세포 유전 현탁액 혼합 및 세포 현탁액 볼텍싱에 적합합니다. 쉐이커는 또한 양극성 점성 유체의 유화 및 소 직경 튜브의 유체 혼합에 적합합니다. 정기 또는 연속 모드에서 마이크로 플레이트를 흔들거나 볼텍스하도록 특별히 설계되었습니다. 쉐이커는 1 초에서 160 시간까지 프로그래밍 가능한 정기 모드를 제공합니다. 전면 패널의 위/아래 화살표를 사용하여 속도와 시간을 쉽게 조정할 수 있습니다.
- 스태킹없이 최대 6 개의 마이크로 플레이트, 스태킹으로는 최대 48 개의 마이크로 플레이트를 수용할 수 있습니다 (가로 6 개, 세로 8 개). 최대 127 mm 높이의 용기에 사용 가능
- 프로그래밍 가능한 디지털 속도 컨트롤 및 타이머
- 혼합 작용을 향상시키는 프로그래밍 가능한 펄스 기능
- 인큐베이터 또는 저온실에서 4 ~ 40 ° C에서 사용 가능
- RS232 인터페이스
279×311mm 트레이 조립품에는 폼 패드가 포함되어 있으며 최대 48개의 96 웰 마이크로플레이트를 사용할 수 있습니다. 트레이 조립 높이는 3,2mm에서 최대 127mm까지 조절할 수 있으며 딥웰 (deep-well) 마이크로 플레이트를 포함한 대부분의 마이크로 플레이트를 수용합니다. 마이크로 플레이트는 최대 6 개의 플레이트까지 쌓을 수 있으며 최대 높이는 127mm입니다. 장치의 12 개의 suction cup 바닥과 무게로 인해 쉐이커가 실험실 벤치에서 움직이지 않습니다. 펄스 기능을 통해 사용자는 다양한 간격으로 장치가 정지하고 시작하도록 프로그래밍 할 수 있습니다. 반복적인 정지 및 시작은 고점도 액체 또는 양극성 액체의 유화와 같은 어려운 혼합 어플리케이션에 적합합니다.
: 탑 플레이트 및 트레이 패드 세트와 함께 제공됩니다. 트레이 패드 세트와 교체용 탑 플레이트는 별도로 제공됩니다. 각 장치에는 3 개의 플러그가 제공됩니다. 유럽 전역에서 사용하기위한 EU, UK 및 CH.
- 설명:고속 마이크로플레이트 쉐이커
- Seq:01
- Cat. No.:444-7016
- Speed:1분 이내 600~2500 min⁻¹ 프로그래밍 가능-1 증가량
- Orbit:3,6 mm
- Model:마이크로플레이트 쉐이커, 고속
- Speed accuracy:±2 %
- W×D×H:305×394×325 mm
- Max. load:3,2 kg
- Environmentally Preferable:Waste Reducing
- Power:120 W
- Weight:22 kg