VWR®, 샘플 디퍼
Sample dippers, Blue, PP, 275 mm, 43 mm, 90, Hinged plug
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
모든 샘플 디퍼는 파란색 PP로 만들어지며 스냅 핸들이있는 병으로 구성됩니다.
- 동일한 컨테이너에서 테스트를 위해 샘플을 수집하고 처리하도록 설계된 컨테이너로 교차 오염의 위험이 없습니다.
- 샘플의 무결성을 보장하기 위해 밀봉된 지퍼 백에 감마 멸균 및 개별 포장
Ordering information: 힌지 플러그 또는 스크류 캡으로 제공됩니다.
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904
사양
- Closure type:Hinged plug
- 직경:43 mm
- 용량:90
- Colour:Blue
- 설명:Sample dippers
- 길이:275 mm
- Material:PP
- Seq:03