VWR®, 시료 컨테이너, 부착된 뚜껑
300, 75 mm, 88 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, 반투명.
- 한 손으로 사용 할 수 있고, 열었을 때 수직으로 유지되는 캡
- 매우 우수한 내화학성 및 온도 저항성
- 무균성
시료 수집, 저장 및 운송에 이상적입니다.
: * 이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다.
사양
- 외부 직경:75 mm
- 용량:300
- 높이:88 mm
- Seq:04