Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 손잡이를 갖춘 측량 비커
2000, 215 mm, 150 mm, 50 ml
  213-3404
VWR®, 손잡이를 갖춘 측량 비커
  213-3404
VWR®, 손잡이를 갖춘 측량 비커
VWR®, 손잡이를 갖춘 측량 비커
2000, 215 mm, 150 mm, 50 ml
1 * 1 items
PP, 반투명.
  • 우수한 화학 저항성
  • 최대 +121 °C의 내열성 (20분 동안), 장기간 사용시 +100 °C
  • 손쉽고 빠른 세척을 위한 부드러운 표면
  • 양각 스케일, 파란 눈금 및 주둥이
일반 실험을 포함한 다양한 용도에 적합함.
 : 식품 안전 제품 액세서리 ~ EC Directive No. 10/2011.
  • 외부 직경:
    150 mm
  • 눈금 간격:
    50 ml
  • 용량:
    2000
  • 높이:
    215 mm
  • Seq:
    04