VWR®, 비커, 낮은 형태
1000, 147 mm, 120 mm, 100 ml
제품 번호 213-1642
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, 매우 투명함.
- 우수한 내화학성
- 최대 +121 °C(20분 동안)의 내열성, +100 °C에서 장기간 사용
- 쉽고 빠른 세척을 위한 매끄러운 표면
일반 실험용으로 적합합니다. 주둥이가 있으며 읽기 쉬운 파란색 눈금이 있습니다.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Documents
사양
- 외부 직경:120 mm
- 눈금 간격:100 ml
- 용량:1000
- 높이:147 mm
- Seq:07