Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 비커, 낮은 형태
100, 70 mm, 55 mm, 20 ml
  213-1623
VWR®, 비커, 낮은 형태
  213-1623
VWR®, 비커, 낮은 형태
VWR®, 비커, 낮은 형태
100, 70 mm, 55 mm, 20 ml
1 * 12 items
PP, 매우 투명함.
  • 우수한 내화학성
  • 최대 +121 °C(20분 동안)의 내열성, +100 °C에서 장기간 사용
  • 쉽고 빠른 세척을 위한 매끄러운 표면
일반 실험용으로 적합합니다. 주둥이가 있으며 읽기 쉬운 파란색 눈금이 있습니다.
ISO 7056
 : ISO 7056
  • 외부 직경:
    55 mm
  • 눈금 간격:
    20 ml
  • 용량:
    100
  • 높이:
    70 mm
  • Seq:
    03