VWR®, 비커, 낮은 형태
50, 60 mm, 47 mm, 10 ml
제품 번호 213-1622
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, 매우 투명함.
- 우수한 내화학성
- 최대 +121 °C(20분 동안)의 내열성, +100 °C에서 장기간 사용
- 쉽고 빠른 세척을 위한 매끄러운 표면
일반 실험용으로 적합합니다. 주둥이가 있으며 읽기 쉬운 파란색 눈금이 있습니다.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Documents
213-1624
Images 360
사양
- 외부 직경:47 mm
- 눈금 간격:10 ml
- 용량:50
- 높이:60 mm
- Seq:02