VWR®, 파스퇴르 피펫
Non plugged, 2, 230 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
소다 라임 유리, 일회용.
- 비멸균
- 전체 생산 균일성을 보장하는 자동 제조 공정
- 코튼 볼 마개를 위해 가늘게 되어 있는 상단 주입구
- 상단 몸체 직경: 7,1 mm, 벽 두께: 0,53 mm, 분출구 외부 Ø: 1,50 mm
사양
- 용량:2
- 설명:Non plugged
- 길이:230 mm
- Seq:004