Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 테스트 튜브
VWR®, 테스트 튜브
5, 74,5 mm, 13,0 mm, PS, 11,0 mm
제품 번호 212-1809
공급사:   VWR Collection
VWR®, 테스트 튜브
제품 번호 212-1809
공급사:  VWR Collection
VWR®, 테스트 튜브
VWR®, 테스트 튜브
5, 74,5 mm, 13,0 mm, PS, 11,0 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 2.000 items
Product Details & Documents
폴리스티렌(PS), 투명.
  • 3000×g까지 원심분리 가능
  • 빨간색 플러그가 있는 멸균 상태로 제공되거나 플러그 없이 멸균되지 않는 상태로 제공될 수 있음
  • 요청 시 추가 플러그 및 기타 색상 사용 가능
광범위한 분야를 위한 둥근 바닥이 있는 범융 튜브.
사양
  • 외부 직경:
    13,0 mm
  • 내부 직경:
    11,0 mm
  • 용량:
    5
  • 길이:
    74,5 mm
  • Material:
    PS
  • Seq:
    02