주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 실험실 병, 원형

VWR®, 실험실 병, 원형

500, GL 45, 86 mm, 176 mm
  215-1594
VWR®, 실험실 병, 원형
  215-1594
VWR®, 실험실 병, 원형
VWR®, 실험실 병, 원형

500, GL 45, 86 mm, 176 mm

 
 
   
1 * 10 items
 

PP 스크류 캡 및 주입 링이 있는 붕규산 3.3 유리.

  • 매우 우수한 내화학성
  • 고온 저항
  • 최소 열 팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 저항력 제공

다양한 실험 응용분야에서 경제적인 대안 원형, 눈금 포함, DIN GL 32 또는 GL 45 스레드.

ISO 4796

Certifications: ISO 4796

 
  • 외부 직경:
    86 mm
  • Thread:
    GL 45
  • 용량:
    500
  • 높이:
    176 mm
  • Seq:
    04
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.