VWR®, 실험실 병, 원형
250, GL 45, 70 mm, 138 mm
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP 스크류 캡 및 주입 링이 있는 붕규산 3.3 유리.
- 매우 우수한 내화학성
- 고온 저항
- 최소 열 팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 저항력 제공
다양한 실험 응용분야에서 경제적인 대안 원형, 눈금 포함, DIN GL 32 또는 GL 45 스레드.
ISO 4796
: ISO 4796
Certificates
Search by Lot NumberAvantor Cell Culture Solutions.pdf VWR Gravimetric Dilutors VWR® for sampling and sample transportation VWR® Glassware Solutions
Specifications
- 외부 직경:70 mm
- Thread:GL 45
- 용량:250
- 높이:138 mm
- Seq:03
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



