주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 실험실 병, 원형

VWR®, 실험실 병, 원형

100, GL 45, 56 mm, 100 mm
  215-1592
VWR®, 실험실 병, 원형
  215-1592
VWR®, 실험실 병, 원형
VWR®, 실험실 병, 원형

100, GL 45, 56 mm, 100 mm

 
 
   
1 * 10 items
 

PP 스크류 캡 및 주입 링이 있는 붕규산 3.3 유리.

  • 매우 우수한 내화학성
  • 고온 저항
  • 최소 열 팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 저항력 제공

다양한 실험 응용분야에서 경제적인 대안 원형, 눈금 포함, DIN GL 32 또는 GL 45 스레드.

ISO 4796

Certifications: ISO 4796

 
  • 외부 직경:
    56 mm
  • Thread:
    GL 45
  • 용량:
    100
  • 높이:
    100 mm
  • Seq:
    02