VWR®, 삼각플라스크
50, 85 mm, 51 mm, 34
제품 번호 214-1170
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 투명.
- 목이 좁거나 넓음, 구슬 장식의 테두리
- 매우 우수한 화학물질 저항성
- 고온 저항
- 최소 열 팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 저항성 제공
다양한 실험 어플리케이션에서 경제적인 대안. 플라스크에는 대략적인 볼륨 눈금 표시와 흰색 라벨링 영역이 있는 나팔모양의 테두리가 있습니다.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Certifications: ISO 1773 (좁은 목), DIN ISO 24450 (넓은 목).
사양
- 외부 직경:51 mm
- 용량:50
- 높이:85 mm
- Seq:10
- Neck Ø ext.:34