Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 비커, 높은 형태
1000, 180 mm, 95 mm
  213-1176
VWR®, 비커, 높은 형태
  213-1176
VWR®, 비커, 높은 형태
VWR®, 비커, 높은 형태
1000, 180 mm, 95 mm
1 * 10 items
붕규산염 3.3 유리, 주둥이 포함
  • 매우 우수한 화학 저항성
  • 고온 저항성
  • 오토클레이브 가능
  • 부피 눈금 및 라벨링 영역
다양한 실험 어플리케이션에서 경제적인 대안.
DIN 12331, ISO 3819
 : DIN 12331, ISO 3819
  • 외부 직경:
    95 mm
  • 용량:
    1000
  • 높이:
    180 mm
  • Seq:
    08