VWR®, 비커, 높은 형태
50, 70 mm, 38 mm
제품 번호 213-1169
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 주둥이 포함
- 매우 우수한 화학 저항성
- 고온 저항성
- 오토클레이브 가능
- 부피 눈금 및 라벨링 영역
다양한 실험 어플리케이션에서 경제적인 대안.
DIN 12331, ISO 3819
: DIN 12331, ISO 3819
사양
- 외부 직경:38 mm
- 용량:50
- 높이:70 mm
- Seq:01