VWR®, 비커, 낮은 형태
5000, 270 mm, 170 mm
제품 번호 213-1131
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 주둥이 포함
- 매우 우수한 화학 저항성
- 고온 저항성
- 오토클레이브 가능
- 부피 눈금 및 라벨링 영역
다양한 실험 응용분야에서 경제적인 대안
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
Documents
213-1124
Images 360
CoC VWR Beakers with Spout, Low Form.pdf COC_VWRI213-0469_20.08 coc_VWRI213-0469_25 CoC_VWRI213-1120_21.08 coc_VWRI213-1120_24
More
CoC VWR Beakers with Spout, Low Form.pdf
Conformity declaration
VWR® Glassware Solutions
Product Literature
사양
- 외부 직경:170 mm
- 용량:5000
- 높이:270 mm
- Seq:12