주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, 비커, 낮은 형태

600, 125 mm, 90 mm
Catalog # 213-1126
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 비커, 낮은 형태
Catalog # 213-1126
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 비커, 낮은 형태
VWR®, 비커, 낮은 형태

600, 125 mm, 90 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 10 items
Product Details & Documents

붕규산염 3.3 유리, 주둥이 포함

  • 매우 우수한 화학 저항성
  • 고온 저항성
  • 오토클레이브 가능
  • 부피 눈금 및 라벨링 영역

다양한 실험 응용분야에서 경제적인 대안

DIN 12331, ISO 3819

 : DIN 12331, ISO 3819

Specifications
  • 외부 직경:
    90 mm
  • 용량:
    600
  • 높이:
    125 mm
  • Seq:
    07