Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 실험실 잭
130×160 mm, 30 kg, 7, 65 - 255 mm
제품 번호 245-1222
공급사:   VWR Collection
VWR®, 실험실 잭
제품 번호 245-1222
공급사:  VWR Collection
VWR®, 실험실 잭
VWR®, 실험실 잭
130×160 mm, 30 kg, 7, 65 - 255 mm
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
다양한 용도를 위한 고품질의 안정적이고 저렴한 리프팅 플랫폼. 무광택, 브러시 처리, 비 부식성 스테인리스강으로 제작된 플레이트와 가위질이 가능한 부드러운 알루미늄 프레임. 고무 받침으로 안정적으로 지탱할 수 있습니다.
  • 손쉬운 조작을 위한 인체 공학적으로 설계된 높이 조절 노브
  • 다양한 플랫폼 크기로 사용 가능
  • Retort rod용 M10 구멍 (245-1220 제외)
사양
  • Max. static load capacity:
    30 kg
  • 플레이트 크기:
    130×160 mm
  • Working height:
    65 - 255 mm
  • Max. dynamic load capacity:
    7
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    For
    With
    재고 여부
    Price
  • 레토르트 막대, 알루미늄, 400mm, Ø 12mm, M10
    레토르트 막대, 알루미늄, 400mm, Ø 12mm, M10
    241-0227
    245-1221, 245-1222, 245-1223, 245-1226, 245-1227, 245-1228
    M 10 스레드(thread)