Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 온도 표시 스트립
VWR®, 온도 표시 스트립
204…260, ±1,0
제품 번호 620-9106
공급사:   VWR Collection
VWR®, 온도 표시 스트립
제품 번호 620-9106
공급사:  VWR Collection
VWR®, 온도 표시 스트립
VWR®, 온도 표시 스트립
204…260, ±1,0
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 10 items
Product Details & Documents
이 온도 표시 스트립은 기존 온도계에서는 없었던 빠른 측정을 위해 설계되었습니다. 가열 챔버와 같은 장비 및 고온에서 민감한 제품과 함께 사용하기에 적합합니다.
  • 1 초 이내에 빠른 응답
  • 자기 접착성 및 비가역적 – 6 포인트
  • 최대 2 년 동안 최대 25 ° C에서 보관
사양
  • Accuracy:
    ±1,0
  • Range:
    204…260