턱받이와 버팀대가 있는 작업복
Supplier: VWR Collection
About this item
65% 폴리에스터와 35% 면으로 만들어진 다용도 작업복. 소재는 방축 가공 처리되어 세탁 시 옷이 수축되는 것을 방지합니다.
- 신축성 있는 버팀대, 대형 턱받이 포켓
- 버튼으로 조정 가능한 허리, 신축성 있는 다리 측면
- 앞 뒤 주머니 2개, 프레스 단추가 있는 큰 앞면 주머니, 작은 내부 주머니
- 접이식 자 및 휴대 전화용 주머니
무게: 245 g/m²
21 Options Available Below
Product Details & Documents
65% 폴리에스터와 35% 면으로 만들어진 다용도 작업복. 소재는 방축 가공 처리되어 세탁 시 옷이 수축되는 것을 방지합니다.
- 신축성 있는 버팀대, 대형 턱받이 포켓
- 버튼으로 조정 가능한 허리, 신축성 있는 다리 측면
- 앞 뒤 주머니 2개, 프레스 단추가 있는 큰 앞면 주머니, 작은 내부 주머니
- 접이식 자 및 휴대 전화용 주머니
무게: 245 g/m²
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 113-05895
- 113-05896
- 113-05897
- 113-05898
- 113-05899
- 113-05900
- 113-05901
- 113-06773
- 113-06774
- 113-06775
- 113-06776
- 113-06777
- 113-06778
- 113-06779
- 113-07393
- 113-07394
- 113-07395
- 113-07396
- 113-07397
- 113-07398
- 113-07399
- Garment application:
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- Gender:
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- For men
- Sleeve or leg length:
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Chest long
- Closure type:
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Press studs / snaps
- Fabric:
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- Weight:
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
Specifications
Product Family Options
Product Information
- Colour의류 사이즈AvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-05895Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-05896Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-05897Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-05898Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-05899Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-05900Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-05901Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-06773Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-06774Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-06775Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-06776Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-06777Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-06778Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-06779Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-07393Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-07394Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-07395Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-07396Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-07397Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-07398Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-07399Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialGenderFor menSleeve or leg lengthChest longClosure typePress studs / snapsFabric65% polyester and 35% cottonWeight245 g/m²