비닐 장갑, VINYL
Powder-free, XL, Transparent, 240 mm, 90/box
Catalog # 112-2772
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
식품 취급, 케이터링 및 주방 작업과 위험도가 낮은 의료 분야에 적합한 내구성이 뛰어난 양손잡이형 장갑입니다. 비닐로 만들어졌으며, 라텍스 단백질과 촉진제를 포함하지 않습니다.
- 비멸균, 파우더 처리 또는 파우더 프리
- 특히 라텍스 알러지가 있는 사용자에게 피부 친화적
- 찢어질 위험을 최소화하는 롤링된 소매
- 매끄러운 표면
- Level 2 - AQL 1.5
Length: 240 mm
Thickness: 0,075 mm (palm - single measured)
Colour: Transparent
EN 374 (Cat. I), EN 455, AQL 1,5
Certifications: EN 420, EN 455 1-3; ASTM F1671; PPE Cat. I
EC 1935/2004 규정에 따라 식품 접촉 승인 (무지방 식품)
Caution: * 두께는 이중 측정 되며, 최소값입니다.
Specifications
- 장갑 사이즈:XL
- Packed:90/box
- Colour:Transparent
- 길이:240 mm
- Seq:08
- 모델:Powder-free
- Palm thickness:0,13 mm*
- Cat. No.:112-2772
- Cuff thickness:0,08 mm*
- Food contact approved:+
- Disposable / reusable:Disposable
- Cuff style:Beaded
- Powdered / powder-free:Powder-free
- EN norm:EN 455, EN 374-2
- Ambidextrous / hand-specific:Ambidextrous
- Finger thickness:0,09 mm*