Sodium hydroxide concentrate for dilution to 0.5 mol in aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
제품 번호 84597.600
공급사: VWR Chemicals
CAS 번호:
사양
- 포장 유형:Plastic ampoule
- Pk:210 mL
- Seq:2545
사양
사양 테스트 결과
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.4998 0.5002 mol/l
사양 테스트 결과
이 제품에 관하여
:
:40 g/mol
끓는점:>105 °C (1013 hPa)
밀도:1,327 g/cm³ (20 °C)
ADR:8,II
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
보관 온도:Ambient
EINECS:215-185-5
UN:1824
REACH:01-2119457892-27
:GHS05
CAS 번호:1310-73-2
화학식:NaOH
MDL 번호:MFCD00003548