Orders LinkContactUsLinkComponent
적외선 온도계, Traceable®
적외선 온도계, Traceable®
(IR) −60…+550; (K) −64…+1400 °C, ±2,0% or 2,0, 0,1 °C, 178×95×50 mm, 255 g
제품 번호 620-1924
공급사:   VWR Collection
적외선 온도계, Traceable®
제품 번호 620-1924
공급사:  VWR Collection
적외선 온도계, Traceable®
적외선 온도계, Traceable®
(IR) −60…+550; (K) −64…+1400 °C, ±2,0% or 2,0, 0,1 °C, 178×95×50 mm, 255 g
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
(K) 프로브가 있는 이중 레이저 (IR) 디지털 온도계는 식품, 생명 과학, 제약, 석유 제품, 클린룸, 전자 제품 및 현장 분야의 비침습적 측정에 적합합니다.
  • 시야는 12:1 (스팟 크기는 0,60m에서 50mm)
  • 모든 유형의 표면 판독: 고체, 반고체 및 액체
  • 언제든지 볼 수 있는 최대/최소 기능, 모든 판독값의 평균 및 두 판독값 간의 차이 표시
  • 범위 조건을 벗어난 청각, 사용자 설정 가능, 높음 및 낮은 알람 신호
  • 사용자가 0,1에서 1,00까지 0,01 단위로 조절 가능한 방사율
W×D×H: 178×95×50 mm
Weight: 255 g
Traceability to NIST.
 : AL2A 인증을 받은 ISO 17025 연구소의 NIST에서 제공한 Traceable® 교정 인증서, K타입 프로브 및 AAA 배터리 2개와 함께 제공됩니다.
사양
  • Range:
    (IR) −60…+550; (K) −64…+1400 °C
  • 해상도:
    0,1 °C
  • Weight:
    255 g
  • W×D×H:
    178×95×50 mm
  • Accuracy:
    ±2,0% or 2,0