Orders LinkContactUsLinkComponent
적외선 코어 온도계, Traceable
적외선 코어 온도계, Traceable
(IR) −60…+500; (TC) −64…+1400 °C, ±1,0 °C or 2,0, 0,1 °C, 178×70×38 mm
제품 번호 620-2203
공급사:   VWR Collection
적외선 코어 온도계, Traceable
제품 번호 620-2203
공급사:  VWR Collection
적외선 코어 온도계, Traceable
적외선 코어 온도계, Traceable
(IR) −60…+500; (TC) −64…+1400 °C, ±1,0 °C or 2,0, 0,1 °C, 178×70×38 mm
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
사용하기 쉬운 적외선 K 타입 온도계를 사용하면 1초 이내에 판독값을 읽을 수 있습니다.
  • 시야는 12:1
  • 0,01 °C 단위로 0,1 ~ 1,0 범위에서 방사율 조절 가능
  • 언제든지 최고 및 최저 판독값을 볼수 있는 최대/최소 기능
  • 캡쳐된 온도를 호출하고 모든 판독값의 평군과 두 값 간의 차이를 표시하는 메모리
  • 청각, 사용자 설정 가능, '범위 밖' 조건에서 높음 및 낮음 알람 신호, 디스플레이를 고정하는 'HOLD' 기능
  • 케이블 길이: 3m
W×D×H: 178×70×38 mm
납품 정보: 3점 Traceable® 교정 인증서(35, 50 및 150 °C(IR)), K 타입 프로브(-40 to +250 °C) 및 저수위 표시가 있는 배터리가 함께 제공됩니다.
사양
  • Range:
    (IR) −60…+500; (TC) −64…+1400 °C
  • 해상도:
    0,1 °C
  • W×D×H:
    178×70×38 mm
  • Accuracy:
    ±1,0 °C or 2,0
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    Range
    직경×길이
    재고 여부
    Price
  • Universal flexible type K probe, model TK 430, for quick response in air, liquids, very small surfaces, twisted pair of PTFE-insulated thermowell wires and DIN-SMP connection
    Universal flexible type K probe, model TK 430, for quick response in air, liquids, very small surfaces, twisted pair of PTFE-insulated thermowell wires and DIN-SMP connection
    620-1941
    −65…+300 °C
    1×1000
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Range
    직경×길이
    재고 여부
    Price
  • Immersion probe type K model TK 301, with 135 mm plastic handle, 1 m cable and DIN-SMP connection
    Immersion probe type K model TK 301, with 135 mm plastic handle, 1 m cable and DIN-SMP connection
    620-1938
    −65…+550 °C
    1,5×130
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Range
    직경×길이
    재고 여부
    Price
  • Penetration probe type K model TK 101, with plastic handle (135 mm), cable (1 m) and DIN-SMP connection
    Penetration probe type K model TK 101, with plastic handle (135 mm), cable (1 m) and DIN-SMP connection
    620-1940
    −65…+1000 °C
    3×130
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Range
    직경×길이
    재고 여부
    Price
  • Air/gas type K probe model TK 401, for deep frozen goods with plastic handle (135 mm), cable (1 m) and DIN-SMP connection
    Air/gas type K probe model TK 401, for deep frozen goods with plastic handle (135 mm), cable (1 m) and DIN-SMP connection
    620-1942
    −65…+600 °C
    6×130