Orders LinkContactUsLinkComponent
PureStep 매트용 바닥 매트 프레임
공급사:   VWR Collection
PureStep 매트용 바닥 매트 프레임
공급사:  VWR Collection
Certificates
PureStep 매트용 바닥 매트 프레임
PureStep 매트용 바닥 매트 프레임
8 Options Available Below
Product Details & Documents
이 프레임은 PureStep 매트와 함께 사용하도록 설계되어 모든 중요한 영역에 적합하고 바닥 표면에 직접적으로 접착하지 않습니다. 프레임은 거의 모든 표면에서 매트를 제자리에 고정하는 미끄럼 방지 지지대와 결합된 단단한 폴리스티렌 소재로 구성됩니다.
  • 접착 잔여물부터 바닥을 보호
  • 미끄럼 및 떨어짐 위험 감소
  • 폴리머 코팅, 폴리에스터 섬유로 만들어진 미끄럼 방지 부분
  • 천연 향균제, 곰팡이 방지
Ordering information: 주문 정보: 접착 매트는 별도로 판매하고 있습니다.
Product Family Options
제품 정보
  • Colour
    For
    길이×너비
    두께
    재고 여부
    Price
  • 115-1287
    Mat frame
    Mat frame
    White
    457×914 mm
    508×965 mm
    3,2 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 115-1288
    Mat frame
    Mat frame
    White
    457×1143 mm
    508×1194 mm
    3,2 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 115-1289
    Mat frame
    Mat frame
    White
    609×914 mm
    660×965 mm
    3,2 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 115-2471
    Mat frame for 609.6×762 mm mats, white
    Mat frame for 609.6×762 mm mats, white
    635×787,4 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 115-1290
    Mat frame
    Mat frame
    White
    660×1143 mm
    711×1193 mm
    3,2 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 115-1291
    Mat frame
    Mat frame
    White
    914×914 mm
    965×965 mm
    3,2 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 115-1296
    Mat frame
    Mat frame
    White
    914×1140 mm
    965×1194 mm
    3,2
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • 115-1292
    Mat frame
    Mat frame
    White
    914×1524 mm
    965×1574 mm
    3,2 mm