Orders LinkContactUsLinkComponent
분리 깔때기, conical
분리 깔때기, conical
분리 깔때기, conical
공급사:  VWR Collection
Certificates
분리 깔때기, conical
분리 깔때기, conical
12 Options Available Below
Product Details & Documents
NS-PE 마개가 있는 붕규산염 3.3 유리.
  • 눈금 포함/미포함
  • PTFE 키가 있는 스톱콕
  • 매우 우수한 내화학성 및 온도 저항성
Product Family Options
With PTFE key, non graduated
제품 정보
With PTFE key, graduated
제품 정보